Kluczowe dokumenty
Z684902
Ace spherical reaction flask
capacity 5 L, 100 mm diam. O-ring grooved flange, valve size 0-20 mm , zero dead space
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
single-neck
spherical
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6540-108
pojemność
5 L
rozmiar zaworu
0-20 mm , zero dead space
Opis ogólny
Heavy wall, spherical reaction flask with Schott grooved flange opening. Flask has a Zero Dead Space (ZDS) bottom valve. The valve features no material hang-up in the fully open position. When closed, the valve seats flush with the bottom of the flask. Includes one CAPFE O-ring.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)