Wstecz
Ace spherical reaction flask
Products
Kategoria produktu
flasks (1)
Producent
Pojemność (l)
Wielkość opakowania
Sterylność
Styl
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
Z684902
Ace spherical reaction flask,
capacity 5 L, 100 mm diam. O-ring grooved flange, valve size 0-20 mm , zero dead space