Key Documents
Z676632
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 20P, Reload insert
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
Reload insert
Tip design ART 20P
opakowanie
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Thermo MBP 2149P-05-RI
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
20 μL
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.