Kluczowe dokumenty
Z676594
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 20E, Reload insert
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
Reload insert
Tip design ART 20E
opakowanie
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2149E-05-RI
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
20 μL
pojemność
10 μL
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)