Z561843
IKA® HS 260 basic and control shakers
HS 260 control, compact flat orbital shaker, 115 V
Synonim(y):
Wytrząsarki tłokowe, wytrząsarki laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Polecane produkty
wejście AC/DC
115 V AC
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 3066701
dostępność
not available in EU
szer. × wys. × śr.
360 mm × 100 mm × 420 mm
masa
8.8 kg
Powiązane kategorie
Opis ogólny
HS 260 Control
- Kompaktowa, płaska wytrząsarka z idealnym ruchem obrotowym, dla maksymalnej wagi wytrząsania 7,5 kg.
- Elektroniczna regulacja prędkości i timera
- Cyfrowy wyświetlacz umożliwia odczyt prędkości, funkcji timera i trybów pracy
- Elektroniczny zegar przełączający czas: 0 - 9 h 59 min lub praca ciągła (bez końca)
- Zintegrowane pozycjonowanie punktu końcowego (do automatycznego pobierania próbek sterowanego przez robota)
- Wszystkie funkcje mogą być kontrolowane i dokumentowane za pomocą oprogramowania labworldsoft
- Specjalna wersja z odwrotnym kierunkiem obrotu na życzenie
- Szeroki zakres kombinacji przystawek umożliwia stosowanie niemal wszystkich kształtów i rozmiarów zbiorników
- Przystawki nie wchodzą w skład zestawu, należy je zamawiać osobno
Uwaga: Wymaga AS 260.1 (Z341908), AS 260.2 (Z341916) lub AS 260.3 (Z341924) do przechowywania butelek, naczyń, kolb itp.
IKA® HS 260 Basic and Digital Shakers
- Type of Movement: reciprocating
- Shaking Motion: back and forth
- Operating Mode: timer and continuous operation
- Timer Display: LED line
- Electronic adjustment of speed and timer
- Speed Range: 0-300 rpm
- RS 232 Interface on Control Version only
- Wide range of attachment combinations (sold separately) makes it possible to use almost all shapes and sizes of vessel
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z561843-1EA | 4061833455661 |