Z560367
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 250 mL, top joint: threaded 24/40
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE stopcock
Połączenie
top joint: threaded24/40
klasa czystości
for chromatography
metody
HPLC: suitable
kolumna śr. zewn. × dł. efektywna
25 mm × 584 mm
pojemność kolumny
200 mL
pojemność zbiornika
250 mL
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)