Z560405
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE stopcock
Połączenie
top joint: threaded24/40
klasa czystości
for chromatography
metody
HPLC: suitable
kolumna śr. zewn. × dł. efektywna
44 mm × 572 mm
pojemność kolumny
600 mL
pojemność zbiornika
500 mL
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z560405-1EA | 4061832119403 |