Kluczowe dokumenty
Z420492
Sigma-Aldrich
Perforated filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420468
About This Item
Kod UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa:
Bel-Art
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Bel-Art
kolor
none
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Filter large volumes quickly with a polyethylene plastic table-top buchner funnel using your choice of perforated filter plate. Plates are made of 4.8mm (³/₁₆") thick HDPE with 4.8mm (³/₁₆") perforations on 11mm (⁷/₁₆") centers.
Cechy i korzyści
  • Removable plate for use in precious metals recovery
  • Temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)