Z406694
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 24 mm × 160 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
glass
opis
for shafts with button
Właściwości
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 22,000 ‑ 72,000 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8083-24
szer. × dł.
24 mm × 160 mm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)