Kluczowe dokumenty
Z214779
ACE 304 SS blade
W × L 24 mm × 160 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
stainless steel
Właściwości
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 22 ‑ 72 L
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8086-16
szer. × dł.
24 mm × 160 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)