Kluczowe dokumenty
Z406651
Sigma-Aldrich
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 19 mm × 76 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
glass
opis
for shafts with button
Właściwości
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 500 ‑ 1,000 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8083-12
szer. × dł.
19 mm × 76 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z406651-1EA4061832349435