Z341894
IKA® dish attachment for KS 130 basic and control shakers
AS 130.3 dish attachment
About This Item
Polecane produkty
Materiały
foil (slip-resistant)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 3120000
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Note: For smooth shaking operations in the low viscosity range, e.g. Petri dishes or culture bottles. With integrated slip-resistant foil (PP).
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)