Z293032
TLC Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, C18-silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
Synonim(y):
TLC Silica gel 60 RP-18 F254s, TLC Silica gel 60 RP-18 F254s, 25 Glass plates 20 x 20 cm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
C18-silica gel 60 matrix
glass support
Właściwości
binder Polymeric
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
EMD Millipore® 1.15389.0001
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
250 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Opis ogólny
Opakowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)