Z291803
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.3 mL, glass insert (conical with polyspring), O.D. × H 6 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
glass insert (conical with polyspring)
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
6 mm × 30 mm
pojemność
0.3 mL
Opis ogólny
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)