About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
alumina
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 60356
dł. tłuczka
38 mm
Opis ogólny
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Order mortar separately.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z282030-1EA | 4061833309100 |