Key Documents
Z281980
Coors alumina mortar
O.D. × H 35 mm × 18 mm, capacity 1.5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Materiały
alumina
producent / nazwa handlowa
Coorstek 60335
śr. zewn. × wys.
35 mm × 18 mm
pojemność
1.5 mL
Opis ogólny
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)