Merck
Z274925
Sigma-Aldrich
Kimax® weighing bottle, Style I
capacity 16 mL
Synonim(y):
15145-2550
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.71
Materiały
glass bottle
glass stopper
round bottle
Połączenie
joint ST/NS neck24/12
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 15145-2550
śr. wewn. × wys.
25 mm × 50 mm
pojemność
16 mL
Cechy i korzyści
  • Naczynka wagowe1417 są idealne do precyzyjnego określania masy próbek w różnych zastosowaniach laboratoryjnych.
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego o niskiej ekstrakcji.
  • Zaprojektowane zgodnie z wymaganiami specyfikacji federalnej NNN-B-1493.
  • Cylindryczny, wysoki kształt posiada zamknięty dolny korek, który pasuje do wewnętrznie szlifowanego korpusu.
  • Zatyczka tworzy idealne uszczelnienie i zapobiega utracie próbki.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)