Merck
Z284122
Sigma-Aldrich
Spinring® magnetic stirring bar
size 1 1/2 in. × 5/16 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiały
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37140-0015
Długość
38.1 mm
Średnica
8 (44.5mm ring O.D) mm
rozmiar
1 1/2 in. × 5/16 in.
Opis ogólny
Bars with a removable stabilizing ring to keep bar centered.
Informacje prawne
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)