Merck
Z118893
Circulus stirring bars
white, L 36 mm
Synonim(y):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiały
(dumbell)
PTFE end pieces
PTFE-coated bar (dumbell)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37170-0000
Długość
36 mm
śr. pręta
8 mm
śr. końcówek
20 mm
kolor
white
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Circulus is a trademark of SP Scienceware, a division of SP