Kluczowe dokumenty
Z274976
Kimax® weighing bottle, Style I
capacity 50 mL
Synonim(y):
15165-6030
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.71
Polecane produkty
Materiały
glass bottle
glass stopper
round bottle
Połączenie
joint ST/NS neck60/12
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 15165-6030
śr. wewn. × wys.
60 mm × 30 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Butelki te są używane w aplikacjach, które wymagają dodawania i usuwania substancji w celu dokładnego określenia masy.
Cechy i korzyści
- Naczynka wagowe1417 są idealne do precyzyjnego określania masy próbek w różnych zastosowaniach laboratoryjnych.
- Wykonane ze szkła borokrzemowego o niskiej ekstrakcji.
- Zaprojektowane zgodnie z wymaganiami specyfikacji federalnej NNN-B-1493.
- Cylindryczny, wysoki kształt posiada zamknięty dolny korek, który pasuje do wewnętrznie szlifowanego korpusu.
- Zatyczka tworzy idealne uszczelnienie i zapobiega utracie próbki.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)