Kluczowe dokumenty
Z275077
Kimax® weighing bottle, Style II
capacity 16 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.71
Polecane produkty
Materiały
glass bottle
glass stopper
round bottle
Połączenie
joint ST/NS neck29/12
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 15146-2550
śr. wewn. × wys.
25 mm × 50 mm
pojemność
16 mL
Opis ogólny
Designed from Federal Specification NNN-B-1493 requirements.
Cylindrical, tall form. Style II has a cap closure that fits over an externally ground body.
Cylindrical, tall form. Style II has a cap closure that fits over an externally ground body.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)