Kluczowe dokumenty
Z274941
Kimax® weighing bottle, Style I
capacity 70 mL
Synonim(y):
15145-4080
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.71
Polecane produkty
Materiały
glass bottle
glass stopper
round bottle
Połączenie
joint ST/NS neck40/12
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 15145-4080
śr. wewn. × wys.
40 mm × 80 mm
pojemność
70 mL
Cechy i korzyści
- Naczynka wagowe1417 są idealne do precyzyjnego określania masy próbek w różnych zastosowaniach laboratoryjnych.
- Wykonane ze szkła borokrzemowego o niskiej ekstrakcji.
- Zaprojektowane zgodnie z wymaganiami specyfikacji federalnej NNN-B-1493.
- Cylindryczny, wysoki kształt posiada zamknięty dolny korek, który pasuje do wewnętrznie szlifowanego korpusu.
- Zatyczka tworzy idealne uszczelnienie i zapobiega utracie próbki.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)