Kluczowe dokumenty
Z267600
Sigma-Aldrich
Round crystal window
CsI, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
CsI
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
25 mm × 4 mm
przepuszczalność
40,000-20,000 (wavenumbers (cm-1))
współczynnik refrakcji
n/D 1.74 (at 2 μm)
Opis ogólny
Miękki kryształ; rozpuszczalny w wodzie; higroskopijny; oferuje rozszerzony zakres transmisji.
Cut and polished quality crystal windows.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)