Kluczowe dokumenty
Z261637
Luer-to-Threaded NPT connector
Micro-Mate® female Luer to 1/8-27 thread, 316 stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
40183110
NACRES:
NB.03
Materiały
316 stainless steel
producent / nazwa handlowa
Popper 6455
Parametry
45 psi pressure (final assembly water tested)
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z261637-1EA4061832531014