Z117986
Luer-to-Threaded UTS connector
female Luer lock to 10-32 standard thread, nickel plated
Synonim(y):
environmental, veterinary
About This Item
Kod UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
Materiały
nickel plated
producent / nazwa handlowa
Popper 6212
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z117986-1EA | 4061832530154 |