Z254355
KIMAX® 51 serological pipettes
For cotton plugging, capacity 10 mL , ±0.06 ml tolerance, 0.10 ml graduation
Synonim(y):
37034A-10
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
glass
Właściwości
graduations Subdivisions 0.1mL
opakowanie
pack of 1 ea
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 37034A-10
pojemność
10 mL , ±0.06 ml tolerance, 0.10 ml graduation
Opis ogólny
Podziałka i kalibracja "do podania" na końcówkę. Wykonana z odpornego chemicznie szkła N-51A z trwale zabarwioną, brązową skalą. Pasek w górnej części wskazuje, że pipetę należy przedmuchać, aby uzyskać całkowitą pojemność znamionową. Oznaczone kolorami dla łatwego sortowania. Wszystkie rozmiary są wyposażone w hartowane końcówki SAFE-GARD.
Standardowa końcówka - spełnia wymagania normy ASTM E1044, styl I (Kimble® 37033)
Do zatkania bawełnianą zatyczką - oprzyrządowana górna część umożliwia zatkanie bawełnianą zatyczką we wszystkich rozmiarach; spełnia wymagania normy ASTM E1044, styl II (Kimble 37034A)
Z dużym otworem końcówki - zapewnia szybsze dozowanie, ale mniejszą dokładność; oprzyrządowana górna część umożliwia zatkanie bawełnianą zatyczką; spełnia wymagania normy ASTM E1044, styl III (Kimble 37034B)
Standardowa końcówka - spełnia wymagania normy ASTM E1044, styl I (Kimble® 37033)
Do zatkania bawełnianą zatyczką - oprzyrządowana górna część umożliwia zatkanie bawełnianą zatyczką we wszystkich rozmiarach; spełnia wymagania normy ASTM E1044, styl II (Kimble 37034A)
Z dużym otworem końcówki - zapewnia szybsze dozowanie, ale mniejszą dokładność; oprzyrządowana górna część umożliwia zatkanie bawełnianą zatyczką; spełnia wymagania normy ASTM E1044, styl III (Kimble 37034B)
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)