CLS707810N
Pyrex® serological pipettes, disposable, sterile, plugged
volume 10 mL, accuracy: 0.1 mL
Synonim(y):
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND, Corning® 7078
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
opis
plugged
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
opakowanie
pack of 120 ea
case of 720 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7078-10N
zakres pomiaru objętości
10 mL, accuracy: 0.1 mL
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)