CLS70781N
Pyrex® serological pipettes, disposable, sterile, plugged
volume 1.0 mL, accuracy: 0.1 mL
Synonim(y):
Corning® 7078
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
opis
plugged
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
opakowanie
case of 1000 ea
pack of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7078-1N
zakres pomiaru objętości
1.0 mL, accuracy: 0.1 mL
pojemność
1 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)