Kluczowe dokumenty
CLS707710N
Pyrex® disposable serological pipettes
volume 10.0 mL
Synonim(y):
Corning® 7077
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiały
borosilicate glass
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
opakowanie
pack of 100 ea
case of 600 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7077-10N
zakres pomiaru
accuracy: 0.1 mL
pojemność
10.0 mL
10.0 mL
Opis ogólny
  • Jednorazowe pipety serologiczne ze szkła borokrzemianowego Pyrex® są skalibrowane "do podawania" z wydmuchiwaniem.
  • Posiadają długie, smukłe, stożkowe końcówki dla szybszego i łatwiejszego pipetowania.
  • Zawiera ujemne podziałki dla dodatkowej objętości roboczej.
  • Polerowane ogniowo końcówki zapewniają równomierny przepływ bez zadziorów.
Te jednorazowe pipety serologiczne są skalibrowane "do podawania" z wydmuchiwaniem. Pakowane pojedynczo. Sterylne. Zatkane
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)