Kluczowe dokumenty
Z204153
Supelco
Rectangular TLC developing tanks, complete
L × H × W 17.5 cm × 16.0 cm × 8.2 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × wys. × szer.
17.5 cm × 16.0 cm × 8.2 cm
Przypis
TLC Developing Tanks come complete with the developing tank and lid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product