Z204188
Rectangular TLC developing tanks, complete
L × H × W 17.5 cm × 11.0 cm × 6.2 cm
Synonim(y):
Zestaw do oznaczania dinukleotydu nikotynamidoadeninowego
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NC.07
Polecane produkty
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × wys. × szer.
17.5 cm × 11.0 cm × 6.2 cm
Powiązane kategorie
Przypis
TLC Developing Tanks come complete with the developing tank and lid
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z204188-1EA | 4061838552655 |
Z412074-1EA | 4061838555748 |