Z266019
Latch-lid™ TLC developing chambers
For use with 10 cm × 10 cm plates
Synonim(y):
Pokrywa blokująca Komory do wywoływania chromatografii cienkowarstwowej
About This Item
Polecane produkty
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Racks not included.
Zastosowanie
- Ocena toksyczności niklu przy użyciu Aspergillus niger i jego usuwanie ześcieków przemysłowych...: Niniejsze badanie koncentruje się na określeniu stężenia niklu przy użyciu Aspergillus niger i zbadaniu jego usuwania ze ścieków przemysłowych. Badania dostarczają cennych technik analitycznych dla chemików środowiskowych koncentrujących się na bioremediacji i zarządzaniu odpadami przemysłowymi (Rajendran et al., 2002).
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Caffiene
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z266019-1EA | 4061838553799 |