Kluczowe dokumenty
Z266051
PTFE multi-plate racks
For use with 20 cm × 20 cm plates
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
Opis ogólny
For use with Latch-Lid™ developing chamber. Can accommodate up to six TLC plates.
Informacje prawne
Latch-Lid is a trademark of General Glassblowing, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Journal of chromatography. A, 1481, 137-144 (2016-12-26)
As part of the sphingomyelin pathway, sphingomyelinases and ceramidases have attracted much attention in basic as well as clinical research. However, current assays still often rely on a radioactive substrate, extensive manual purification steps, and hazardous solvents for chromatographic analysis.