Z202835
Solvent still heads
capacity 250 mL, bottom joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
bottom joint: ST/NS24/40
side joint ST/NS14/20
top joint ST/NS24/40
pojemność
250 mL
Opis ogólny
With return finger and 4 mm PTFE stopcock.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)