Kluczowe dokumenty
SYNS244504
Synthware solvent still head
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware S244504
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Połączenie
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S244504
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aby zapewnić doskonałą odporność na rozpuszczalniki/chemikalia, dwa zawory wysokopróżniowe 0-4 mm mają osłony PTFE na dwóch O-ringach 617 na trzonie i jednym zintegrowanym O-ringu PTFE na końcówce, bez narażania jakiegokolwiek materiału innego niż PTFE na działanie rozpuszczalników. Port strzykawki ma korek PTFE 4 mm i złącze zewnętrzne 14/20. Port dostarczania ma złącze wewnętrzne 14/20.
Górny otwór do pobierania próbek ma 4 mm kurek PTFE z zewnętrznym złączem 14/20 do użytku z septą. Dolny odpływ jest wyśrodkowany, aby umożliwić całkowite opróżnienie głowicy magazynującej.
Konstrukcja bezsmarowa. Taki sam jak SYN264250 z gwintowanym złączem 14/10 i przegrodą wyłożoną PTFE zapewniającą dostęp do strzykawki.
Podobny do SYN134250, ale z końcówką kroplówki na porcie podawania innym niż wewnętrzny przegub 14/20. Z prostym korkiem o średnicy 4 mm w górnej części dla łatwego dostępu do igły strzykawki.
Port strzykawki ma złącze zewnętrzne 14/20 dla gumowej przegrody i 4 mm kurek z PTFE. Rozpuszczalnik jest odprowadzany przez kurek PTFE z otworem T o średnicy 2 mm. Ramię drenażowe ma złącze wewnętrzne 14/20.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)