Merck
Z202851
Sigma-Aldrich
Solvent still heads
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS24/40
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
With return finger and 4 mm PTFE stopcock.