Z122726
Sigma-Aldrich® TLC Plates
silica gel 60 matrix, L × W 20 cm × 20 cm, fluorescent indicator
Synonim(y):
Płytki do chromatografii cienkowarstwowej Sigma-Aldrich
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 plates
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
250 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
wielkość cząstki
17 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Silica gel - for weakly to strongly polar separations, pore size 60 Å
- High purity silica gel - acid washed for separation of aflatoxins
- Cellulose - for partition chromatography, (SigmaCell Type 100 Cellulose)
- Cellulose PEI - for separation of weak anions (amino acids, peptides) PEI plates may turn slightly yellow, affecting separation. Pre-develop plates in distilled water to minimize yellow color.
- Chiral silica - for separation of optically active isomers by ligand exchange, pore size 60Å
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z122726-25EA | 4061838552181 |