Z122882
Sigma-Aldrich® TLC Plates
PEI-cellulose, matrix
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PEI-cellulose, matrix
polyester support
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
opakowanie
pkg of 25 sheets
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm , PEI cellulose
grubość warstwy
80-120 μm
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Silica gel - for weakly to strongly polar separations, pore size 60 Å
- High purity silica gel - acid washed for separation of aflatoxins
- Cellulose - for partition chromatography, (SigmaCell Type 100 Cellulose)
- Cellulose PEI - for separation of weak anions (amino acids, peptides) PEI plates may turn slightly yellow, affecting separation. Pre-develop plates in distilled water to minimize yellow color.
- Chiral silica - for separation of optically active isomers by ligand exchange, pore size 60Å
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z122882-25EA | 4061838552211 |