Merck
W6756
2-Ketoglutaric acid-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
Synonim(y):
α-Ketoglutaric acid-1-13C, 2-Ketopentanedioic acid-1-13C, 2-Oxoglutaric acid-1-13C, 2-Oxopentanedioic acid-1-13C
About This Item
Wzór liniowy:
HOCOCH2CH2CO13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
klasa czystości
cGMP
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
mp
114-117 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
Klucz InChI
KPGXRSRHYNQIFN-HOSYLAQJSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)