Merck
W6764
L-Phenyl-13C6-alanine
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
klasa czystości
cGMP
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
aktywność optyczna
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
N[C@@H](C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
Klucz InChI
COLNVLDHVKWLRT-KILZIXFTSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)