Merck
660884
Sigma-Aldrich
L-Phenyl-13C6-alanine
endotoxin tested, 99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
N[C@@H](C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
Klucz InChI
COLNVLDHVKWLRT-KILZIXFTSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie do leków, użytku domowego ani innych zastosowań. Za wszelkie inne zastosowania odpowiada wyłącznie użytkownik końcowy.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)