Merck
00537
Supelco
3-(4-Hydroxyphenyl)-DL-lactic acid-13C9
analytical standard
Synonim(y):
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoic acid-13C9
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C9H10O4
Masa cząsteczkowa:
191.11
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
czystość izotopowa
≥99.0% 13C
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
137-143 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[13C]([13CH](O)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13CH]=[13CH]1)=O
O[13C]([13CH](O)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Klucz InChI
JVGVDSSUAVXRDY-RIQGLZQJSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)