Merck
S5951
Sigma-Aldrich
SW02
Synonim(y):
4-(4-Bromophenyl)-5-(ethoxycarbonyl)-3,4-dihydro-6-methyl-2-oxo-1(2H)-pyrimidinebutanoic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23BrN2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1=C(C)N(CCCC(=O)OC)C(=O)NC1c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C19H23BrN2O5/c1-4-27-18(24)16-12(2)22(11-5-6-15(23)26-3)19(25)21-17(16)13-7-9-14(20)10-8-13/h7-10,17H,4-6,11H2,1-3H3,(H,21,25)
Klucz InChI
YFZRMRYVWWUQME-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
SW02 may be used in Hsp70-mediated cell signaling studies.
Działania biochem./fizjol.
SW02 is a specific activator/agonist of Hsp70. Hsp70 is of particular interest in diseases caused by protein misfolding, such as tau and Aβ in Alzheimer′s. SW02 increases Hsp70 ATPase activity, resulting in increased tau protein but not other disease-related proteins in cells. Hsp70 prevents aggregation of Aβ peptide, as shown by treatment with SW02.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rati Lama et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 168, 91-101 (2017-02-19)
Hexamethylene bis-acetamide inducible protein 1 (HEXIM1) is identified as a novel inhibitor of estrogen stimulated breast cell growth, and it suppresses estrogen receptor-α transcriptional activity. HEXIM1 protein level has been found to be downregulated by estrogens. Recently, HEXIM1 has been