Kluczowe dokumenty
W421501
Tyramine
98%, FG
Synonim(y):
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)phenol, 4-Hydroxyphenethylamine
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Próba
98%
bp
175-181 °C/8 mmHg (lit.)
mp
160-162 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
meaty; phenolic
ciąg SMILES
NCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6,9H2
Klucz InChI
DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
HPLC Analysis of Biogenic Amines on Ascentis® RP-Amide
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T62804-500G | |
T62804-5G | 4061837365584 |
T62804-100G | 4061838357083 |
T62804-1KG | |
T62804-25G | 4061837364730 |
W421501-1KG | |
W421501-100G | 4061834406631 |
W421501-25G | 4061835567584 |
W421501-SAMPLE | 4061834357148 |