Merck
W376177
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hepten-4-one
greener alternative
natural (US), ≥97%, mixture of isomers, FG
Synonim(y):
Filbertone, Keton z orzechów laskowych
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.20
Numer FEMA:
3761
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
07.139
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
botanical
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥97%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
hazelnut; nutty
ciąg SMILES
O=C(C(CC)C)\C=C\C
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
Klucz InChI
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt jest bioproduktem, a zatem jest zgodny z "Mniej niebezpiecznymi syntezami chemicznymi" i "Wykorzystaniem odnawialnych surowców".
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W376177-25G-K4061835536870
W376177-100G-K4061835514694
W376177-5G-K4061835508129