Merck
W371009
Sigma-Aldrich
Methyl 3-nonenoate
≥96%, FG
Synonim(y):
Methyl non-3-enoate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
Numer FEMA:
3710
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.298
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
green; fruity; pear
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
gęstość
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; fruity; pear
ciąg SMILES
CCCCC\C=C\CC(=O)OC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h7-8H,3-6,9H2,1-2H3/b8-7+
Klucz InChI
MTDCXFZGUVZRSQ-BQYQJAHWSA-N
Opis ogólny
Natural occurence: Guava
Zastosowanie
This interesting material has notes that make it an obvious choice for cucumber and melon flavors. Beyond that, however, it will also work in other fruits, like pear, guava, peach, and some mint flavors, especially spearmint. It might even be considered at very low levels for use in cheese flavors, especially those from goat and sheep′s milk.
Działania biochem./fizjol.
Taste at 3-6ppm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 38(1), 47-47 (2013)