Merck
W363308
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl phenylacetate
≥98%, stabilized, FG
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.29
Numer FEMA:
3633
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10682
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.805
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥98%
zawiera
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
bp
292-297 °C (lit.)
gęstość
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; honey; floral
ciąg SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H18O2/c1-2-3-4-8-11-16-14(15)12-13-9-6-5-7-10-13/h3-7,9-10H,2,8,11-12H2,1H3/b4-3-
Klucz InChI
FJKFIIYSBXHBCT-ARJAWSKDSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W363308-100G-K4061837530388
W363308-1KG
W363308-5KG-K
W363308-100G
W363308-1KG-K4061837530395
W363308-5KG
W363308-SAMPLE
W363308-SAMPLE-K4061837530401