Kluczowe dokumenty
W334200
Ethyl trans-3-hexenoate
≥98%, FG
Synonim(y):
Ethyl (E)-hex-3-enoate
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
63-64 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
pineapple
ciąg SMILES
[H]\C(CC)=C(\[H])CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+
Klucz InChI
VTSFIPHRNAESED-AATRIKPKSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
It seems that more and more consumers are demanding fragrance-free products, be it for household cleaning or personal care. Some believe that in doing so, they are purchasing a more natural product.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W334200-1KG | |
W334200-1KG-K | 4061837546099 |
W334200-SAMPLE | |
W334200-100G | |
W334200-100G-K | 4061837546082 |
W334200-5KG | |
W334200-5KG-K | 4061837546105 |
W334200-SAMPLE-K | 4061837546112 |