Kluczowe dokumenty
W331902
L-Proline
99%, FCC, FG
Synonim(y):
(S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D −84°, c = 4 in H2O
mp
228 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W331902-1KG | |
W331902-1KG-K | 4061837535659 |
W331902-5KG | |
W331902-5KG-K | 4061834397588 |
W331902-100G | |
W331902-100G-K | 4061835513574 |
W331902-SAMPLE-K | 4061834356356 |
W331902-SAMPLE |