171824
DL-Proline
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonim(y):
(±)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
product name
DL-Proline, ReagentPlus®, 99%
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
208 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC(=O)C1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
Klucz InChI
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.